Learn More
Métavanadate d’ammonium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10610151 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10610151
Marque: Fisher Chemical A/5680/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7803-55-6
Formule moléculaire H4NO3V
Poids moléculaire (g/mol) 116.98
Numéro MDL MFCD00011430
Clé InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC amine de vanadiumoylol
SMILES N.O[V](=O)=O
Spécification
Point de fusion 200°C
Couleur Vert
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 116.98g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium metavanadate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.