Learn More
Métavanadate d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
500g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Metavanadate |
| Point de fusion | 200°C |
| Couleur | Beige-jaune à blanc |
| pH | 7 (at 5.10g/L) |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | NH4VO3 |
| Numéro UN | UN2859 |
| Poids de la formule | 116.98g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (RT) |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Afficher plus |