Learn More
Tétrahydrate de molybdate d’ammonium, grade réactif ACS, chimique Ricca
Code produit 31749658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31749658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749658 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCA0450500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Molybdate
CAS 12054-85-2
Couleur Vert-jaune à blanc
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Poids moléculaire (g/mol) 1235.86 g/mol
Pourcentage de pureté 81,0 à 83,0 %
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Hydrate