Learn More
Molybdate d’ammonium, poudre blanche, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309278 25 g 25g
11399268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043206.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4
It is used to prepare phosphomolybdates, to measure the amount of phophates, silicates, arsenates, lead in pigments, river water and sea water. It is also used as a negative stain in electron microscopy, in photogrphy, ceramics, paints. It is used in the production of molybdenum. It is used in the preparation of dehydrogenation and desulphurization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13106-76-8
Formule moléculaire H8MoN2O4
Numéro MDL MFCD00011596
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,acid and alkali,but insoluble in alcohol.
Poids de la formule 196.02
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium molybdate