Learn More
Molybdate d’ammonium (di), 10 % w/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485020
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485020 500 mL 500mL
11373677 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485020 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035579.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010882
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate (di)
Concentration 10% w/v aq. soln.
Poids de la formule 339.95
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide