Learn More
Molybdate d’ammonium (para) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484814 50 g 50g
11494814 250 g 250g
11474814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484814 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13766.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Numéro MDL MFCD00167059
Synonyme Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Point de fusion ∼190°C (décomposition)
Quantité 50 g
Densité 2.498
Merck Index 14,533
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.