Läs mer
Molybdate d’ammonium (para) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494814
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
11494814 250 g 250g
11484814 50 g 50g
11474814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11494814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13766.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.14€
    90.65€ / 250g
    Économisez 18.49€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Numéro MDL MFCD00167059
Synonyme Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 250 g
Densité 2.498
Merck Index 14,533
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faroangivelser
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Skyddsangivelse
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.