Learn More
Solution de molybdate d’ammonium R2, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12940354 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12940354 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12940354 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 016 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    133.48€ / 1000mL
    Économisez 44.52€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate solution
Conditionnement Flacon
CAS 12054-85-2, 7732-18-5
Notes de qualité de la pureté Réf. pH EUR : 1005703
Formule moléculaire H6MoNO2
Synonyme Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate
Clé InChI XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Nom IUPAC oxyde d’ammonium et d’hydrate de molybdène
Poids moléculaire (g/mol) 148.00
CID PubChem 3084102  
Quantité 1000 mL
Qualité Eu. Ph.
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)