Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, réactif ACS, 81,0-83,0 % sur base MoO3O, Solstice
Code produit 16635933
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16635933 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16635933 Fournisseur Fluka Code fournisseur A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11390.00€
    10352.67€ / 25kg
    Économisez 1037.33€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Quantité 25 kg
Formule moléculaire H6MoNO2
Clé InChI XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Nom IUPAC oxyde d’ammonium et d’hydrate de molybdène
Poids moléculaire (g/mol) 148.00