Learn More
Ammonium molybdate tétrahydrate, réactif ACS, Solstice
Code produit 15657670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15657670 500 g 500g
15627670 100 g 100g
15637670 1 kg 1kg
15647670 2.5 kg 2.50kg
15667670 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15657670 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur A7302500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    309.70€ / 500g
    Économisez 31.30€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-05-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS, à base de MoO₃O₂ (81,0-83,0 %)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Numéro MDL MFCD00167059
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 1235,86g/mol
Pourcentage de pureté 81.0 to 83.0%
Qualité Réactif ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densité 2,498g/mL à 25 °C