Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, pour analyse ACS, 81 à 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Code produit 11432782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432782 500 g -
11422782 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432782 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215249790
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Synonyme Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 81 à 83 % de MoO3
Densité 2.87g/mL
Poids de la formule 1235.86
Qualité ACS