Learn More
Molybdate d'ammonium, tétrahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11442782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442782 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442782 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215249791
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molybdate d'ammonium, tétrahydraté, MP Biomedicals est un analgésique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Molybdate Tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire (NH4)6Mo7O24.4H2O
Synonyme Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1g/mL).
Poids de la formule 1235.86
Qualité ACS