Learn More
Ammonium, molybdate tétrahydrate, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Code produit 15640930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15640930 500 g 500g
15610930 100 g 100g
15620930 1 kg 1kg
15630930 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15640930 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 09880500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    139.67€ / 500g
    Économisez 223.33€
    61% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Numéro MDL MFCD00167059
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 1235,86g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (T)
Qualité ACS/certifié pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 2,498g/mL à 25 °C