Learn More
Molybdate d'ammonium, TRC
Code produit 30339727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6349281G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Quantité 1 g
Formule moléculaire (NH4)2MoO4
Synonyme Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
Formule InChI InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
Nom IUPAC dimmon ; tétraoxymolybdénum(2-)
Poids moléculaire (g/mol) 196.01
Poids de la formule 197.9538