Learn More
Molybdate(VI) d’ammonium tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226980 500 g Flacon en plastique 500g
10318060 100 g Flacon en plastique 100g
11944331 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    173.65€ / 500g
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H24Mo7N6O24·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 1235.86
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.49
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Densité 2.4900g/mL
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 1235.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate