Learn More
Molybdate(VI) d’ammonium tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792402 5 g Flacon en verre -
10773223 100 g Flacon en plastique 100g
10792592 500 g Flacon en verre 500g
10562714 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10792402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50€
    22.65€ / 5g
    Économisez 3.85€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H24Mo7N6O24·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 1235.86
Numéro MDL MFCD00167059
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.49
Informations sur la décomposition >150°C
Densité 2.4900g/mL
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 1235.86
Pourcentage de pureté 81.0 to 83.0% (MoO3)
Qualité Réactif ACS