Learn More
Ammonium nitrate, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341749 500 g 500g
11351749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11341749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012363.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
In fertilizers, making nitrous oxide
It is used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer. It is one of the main components of ammonium nitrate/fuel oil (ANFO). ANFO is used in coal mining, quarrying, metal mining, hair dyes, colorings, freeaing mixtures, and civil construction. It is also used as an oxidizer in solid rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6484-52-2
Formule moléculaire H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 80.04
Numéro MDL MFCD00011425
Clé InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CID PubChem 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nom IUPAC nitrate d’ammonium
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 210°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Ammonium nitrate
Point de fusion 170°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 95% min
Densité 1.72°C
Informations sur la solubilité Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
Poids de la formule 80.04
Qualité ACS