Learn More
Nitrate d’ammonium, réactif analytique, réac. Réac. ACS Ph. eur., Honeywell™
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Specifications
Specifications
| CAS | 6484-52-2 |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Formule moléculaire | H4N2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00011425 |
| Clé InChI | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].[O-][N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | nitrate d’ammonium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 80.04 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.