Learn More
Nitrate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
H4N2O3, Numéro CAS-6484-52-2, 500 g, 210 °C, Blanc, 80,04 g/mol, 169 °C, 11425, Pot de poudre en plastique, 4,5 à 6,0, Solide
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 210 °C |
| Point de fusion | 169 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,5 à 6,0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Poids de la formule | 80,04g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.