Learn More
Nitrate d’ammonium, Honeywell Fluka™
Code produit 15663230 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663230 500 g 500g
15643230 1 kg 1kg
15653230 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15663230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31114500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6484-52-2
Formule moléculaire H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 80.04
Numéro MDL MFCD00011425
Clé InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CID PubChem 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nom IUPAC nitrate d’azanium
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Nitrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4NO3
Numéro UN 1942
Poids de la formule 80.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Résidus après l’allumage ≤0.01% (as SO4)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.