Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, 99,0 à 101,0 %, réactif ACS, Fluka™ Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | (NH4)2C2O4 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3759830 |
| Poids de la formule | 142.11g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 101.0% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Résidus après l’allumage | ≤0.02% |