Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10154500 500 g Flacon en plastique 500g
10144500 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10154500 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 206275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.20€
    66.80€ / 500g
    Économisez 4.40€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H8N2O4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00149694
Clé InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
CID PubChem 516808
Nom IUPAC oxalate de diazanium hydraté
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium oxalate monohydrate
Point de fusion 70.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique