Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10697211 500 g 500g
10054013 100 g 100g
10552754 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10697211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.75€
    61.65€ / 500g
    Économisez 11.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H8N2O4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00149694
Clé InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
CID PubChem 516808
Nom IUPAC oxalate de diazanium hydraté
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium oxalate monohydrate
Point de fusion 70.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.02% max
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.