Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metalsAmmonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Désétamage du fer, polissage des métaux, détermination du plomb, du calcium et des métaux terreux rares
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Point de fusion | 70°C (decomposition) |
| Note relative au nom | Monohydrate |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0-101.0% |
| Densité | 1.5 |
| Beilstein | 3759830 |
| Merck Index | 14,537 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water; Slightly soluble in alcohol. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium oxalate monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate