Learn More
Monohydrate d‘oxalate d‘ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10705901 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10705901 500 g 500g
10438590 100 g 100g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10705901 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/6040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Oxalate d‘ammonium monohydraté, certifié AR pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL 149694
Clé InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Point de fusion 70°C
Couleur Blanc
pH 6.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 142.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon..
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate