Learn More
Oxalate d'ammonium monohydraté, pureté supérieure ou égale à 99 %, ACS, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Note relative au nom | Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Poids de la formule | 142.1 |
| Qualité | ACS |