Learn More
Monohydrate d’oxalate d’ammonium, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | (NH4)2C2O4 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3759830 |
| Poids de la formule | 142,11g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 101 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium oxalate monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate-1-hydrate