Learn More
Peroxydisulfate d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11478803
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11478803 1000 g 1000g
11304609 500 g 500g
11488803 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11478803 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10533.0B
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxydisulfate d’ammonium est largement utilisé comme agent oxydant et comme initiateur radicalaire dans la polymérisation de certains alcènes. Il contribue activement à la synthèse de polymères d’importance commerciale tels que le caoutchouc styrène-butadiène et le polytétrafluoroéthylène. Combiné à la tétraméthyléthylènediamine, il catalyse la polymérisation de l’acrylamide. Grâce à ses propriétés oxydantes, il peut être utilisé pour graver du cuivre sur des cartes à circuit imprimé, une alternative à la solution de chlorure de fer. De plus, il agit comme oxydant dans la synthèse organique.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau.
Remarques
Cette solution aqueuse se décompose lentement à température ambiante. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les matières organiques et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
CID PubChem 62648
Nom IUPAC diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium peroxydisulfate
Point de fusion 120°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Point d’éclair None
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.5
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.982
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Numéro UN UN1444
Merck Index 14,541
Informations sur la solubilité Freely soluble in water.
Poids de la formule 228.19
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diammonium peroxodisulphate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate