Learn More
Persulfate d'ammonium, 25 g, MP Biomedicals
Code produit 11431612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431612 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11431612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04802811
 Article restreint
En stock
Catalyseur de polymérisation utilisé avec TEMED pour la formation de gel de polyacrylamide
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 25 g
Formule moléculaire H8N2O8S2
Numéro MDL MFCD00003390
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
CID PubChem 62648
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Electrophoresis