Learn More
Persulfate d’ammonium, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Product Code. 11426421 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11426421 500 g 500g
11406421 25 g -
11416421 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426421 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219398890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    276.15€ / 500g
    Économisez 13.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le persulfate d’ammonium, réactif de biologie moléculaire est un catalyseur de polymérisation utilisé avec la TEMED pour la formation de gel de polyacrylamide.
  • Le persulfate d’ammonium est un catalyseur de polymérisation utilisé avec la TEMED pour la formation de gel de polyacrylamide.
  • L’APS a également été utilisée pour étudier les interactions protéine-protéine par la chimie de réticulation photo-amorcée.
  • Parmi les autres applications de l’APS, on peut citer son utilisation comme réducteur et comme retardateur dans la photographie, la fabrication de colorants aniline, a galvanoplastie et la décoloration et désodorisation des huiles.
Chemical Identifiers
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
CID PubChem 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium persulfate
Point de fusion 120 °C (Décomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 83,5 g/100 g d’eau à 25 °C
Nom IUPAC diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
Poids de la formule 228.18
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Biologie moléculaire
Densité 1,98 g/cm3 à 68 °F ; masse volumique apparente : 951 à 1 050 kg/m3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.