Learn More
Persulfate d’ammonium, + de 99 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10769081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10769081 100 g Flacon en plastique 100g
10024273 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    36.65€ / 100g
    Économisez 6.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
CID PubChem 62648
Nom IUPAC diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium persulfate
Point de fusion 120.0°C
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.98
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Densité 1.9800g/mL
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Merck Index 15, 539
Informations sur la solubilité Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
Poids de la formule 228.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.