Learn More
Phosphate d’ammonium, dibasique, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10197650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10197650 500 g Flacon en plastique 500g
10445765 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10197650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423375000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate, dibasic
Couleur Blanc
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.61