Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss., Honeywell Fluka™
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of NF |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | (NH4)2HPO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 132.06g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 102% |
| Qualité | puriss. |