Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15640720
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
Puriss., conforme aux spécifications analytiques NF, 99-102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Meets analytical specification of NF
Quantité 25 kg
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité puriss.