Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15673010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15673010 500 g 500g
15663010 1 kg 1kg
15683010 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15673010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 30402500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (alcalimétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (alkalimetric)
Qualité ACS/certifié pur