Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15683010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15683010 50 kg 50kg
15673010 500 g 500g
15663010 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15683010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3040250KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (alcalimétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 50 kg
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (alkalimetric)
Qualité ACS/certifié pur