Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, qualité réactif, ≥ 98 %, Honeywell™
Code produit 15677650 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15677650 100 g Flacon poly 100g
15607660 500 g Flacon poly 500g
15687650 1 kg Flacon poly 1kg
15697650 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15677650 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur A5764100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate dibasic
Point de fusion 155°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9 (at 25°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.62g/cm3 at 20°C