Få mere at vide
Phosphate d’ammonium dibasique, TraceSELECT™, ≥99,995 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645520 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement unitSize
15645520 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15645520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4339125G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate dibasic
Point de fusion 155°C
CAS 7783-28-0
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.0 (at 132.10g/L 25°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 25 g
Formule moléculaire H9N2O4P
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro MDL MFCD00010891
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.995% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité ∽1.62g/cu.cm at 20°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.