Learn More
Modificateur de matrice GFAA au phosphate d'ammonium : 10 % de NH₄H₂PO₄ dans 2 % de HNO₃, VHG™
Code produit 17903626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903626 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903626 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMAP10P100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Modificateur de matrice GFAA à base de phosphate d'ammonium : 10 % de NH4H2PO4 dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Méthodes GFAA
Noms d’analytes ou de composants Ammonium Phosphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire (NH4)3PO4
Concentration 10%
Synonyme (NH4)3PO4
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Nom IUPAC Fosfato de amonio
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.09
Quantité 100 mL
Poids de la formule 149,09 g/mol