Learn More
Monobasique phosphate d’ammonium, réactif ACS, Solstice
Code produit 15632020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15632020 500 g 500g
15612020 100 g 100g
15622020 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15632020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 216003500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    115.43€ / 500g
    Économisez 17.57€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 115,03g/mol
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Réactif ACS
Conditionnement LDPE Bottle