Learn More
Phosphate d’ammonium monobasique, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15660890 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15660890 50 g 50g
15650890 250 g 250g
15640890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15660890 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0971750G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
Quantité 50 g
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 115.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité ACS/certifié pur
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.