Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, Reagent Grade; ≥98.5%, Honeywell™
Code produit 15647630 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15647630 100 g Flacon poly 100g
15677630 500 g Flacon poly 500g
15657630 1 kg Flacon poly 1kg
15667630 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15647630 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur A1645100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Point d’ébullition 197°C
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate monobasic
Point de fusion 190°C
Couleur Colorless
pH 3.8 to 4.4 (at 25°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Poids de la formule 115.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Densité 1.803g/cm3