Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15610900 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15610900 25 g Flacon poly 25g
15600900 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15610900 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0972625G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC phosphoric acid amine
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifications
Point d’ébullition 197°C
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
Point de fusion 190°C
Couleur Colorless
pH 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C)
Quantité 25 g
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 115.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9999% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder/Crystals
Tension de vapeur <0.00001 hPa at 20°C
Densité 1.803g/cu.cm