Learn More
Hydrate de phosphomolybdate d’ammonium, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363407 100 g 100g
11353407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 017984.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
Ammonium phosphomolybdate hydrate is used to prepare aluminosilicate-supported heteropolyacid catalysts, which finds application in the dehydration of glycerol in the gas phase to get acrolein. It is used as an inorganic ion exchanger involved in the removal of cesium from liquid wastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54723-94-3
Formule moléculaire H80Mo12N3O41P-6
Poids moléculaire (g/mol) 1960.994
Numéro MDL MFCD00036312
Clé InChI BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonyme ammonium phosphomolybdate hydrate
CID PubChem 131664298
Nom IUPAC Azane ; molybdenum ; trihydroxide ; phosphate ; tetratriacontahydrate
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphomolybdate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Densité 3.15 g/mL
Formule linéaire (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 1876.35 (Anhydrous)
Qualité Réactif
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium phosphomolybdate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate