Learn More
Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate, for AAS, Fisher Chemical
Code produit 10746091 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g, Récipient de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10746091 25g, Récipient de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10746091 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/6220/46
Quantité Prix
1 207.48€ / 25g
4 195.03€ / 25g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 150°C
CAS 5108-96-3
Couleur Blanc
pH 6 to 7
Forme physique Powder/Solid
Quantité 25 g
Formule moléculaire C5H12N2S2
Numéro MDL 12720
Poids de la formule 164.28g/mol
Conditionnement Plastic powder jar
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.