Learn More
Tétrahydrate de phosphate de sodium d’ammonium dibasique, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaNH4HPO4 · 4H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 209.07g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (NT) |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 1.54g/cm3 |