Learn More
Phosphate de sodium et d’ammonium dibasique tétrahydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15670730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
1kg
500g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15670730 500 g 500g
15660730 1 kg 1kg
15690730 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15670730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 04266500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Formule moléculaire H13NNaO8P
Poids moléculaire (g/mol) 209.067
Numéro MDL MFCD00066970
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
CID PubChem 56924540
Nom IUPAC azanium;sodium;hydrogen phosphate;tetrahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire NaNH4HPO4 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 209.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss.