Learn More
Phosphate de sodium et d’ammonium dibasique tétrahydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15690730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
1kg
500g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15690730 6 x 500 g 6 pièces
15670730 500 g 500g
15660730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15690730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 042666X500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Formule moléculaire H13NNaO8P
Poids moléculaire (g/mol) 209.067
Numéro MDL MFCD00066970
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
CID PubChem 56924540
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire NaNH4HPO4 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 209.07
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss.