Learn More
Phosphate de sodium et d’ammonium tétrahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium sodium phosphate tetrahydrate |
| Point de fusion | 80°C |
| Note relative au nom | For analysis |
| Couleur | Incolore à blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.54 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Densité | 1.5400g/mL |
| Afficher plus |