Learn More
Phosphate de sodium et d’ammonium tétrahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10461261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10461261 1 kg Flacon en plastique 1kg
10035413 250 g Flacon en plastique 250g
13478478 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10461261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    126.00€ / 1kg
    Économisez 8.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO4P·4H2O | 209.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Formule moléculaire H5NNaO4P·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 209.07
Numéro MDL MFCD00066970
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
CID PubChem 56924540
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.54
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 1.5400g/mL
Formule linéaire Na(NH4)HPO4·4H2O
Merck Index 12,587
Poids de la formule 209.07
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique